2-Phenoxypropanol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1111-25G P1111-5G
TCIAP1111-25GEA 501 EUR
TCIAP1111-25G TCIAP1111-5G
2-Phenoxypropanol ≥96.0% (por GC)
2-Phenoxypropanol
Formula: C₉H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 244°C
Número MDL: MFCD00142958
Núm. CAS: 4169-04-4
EINECS: 224-027-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %