Pivaloylacetonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4,4-Dimethyl-3-oxopentanenitrile, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleronitrile, Trimethylacetylacetonitrile
P1112-25G P1112-500G
TCIAP1112-25GEA 29 EUR
TCIAP1112-25G TCIAP1112-500G
Pivaloylacetonitrile ≥98.0% (por GC)
Pivaloylacetonitrile
Formula: C₇H₁₁NO
MW: 125.17 g/mol
Pto. Ebullición: 126°C
Número MDL: MFCD00010208
Núm. CAS: 59997-51-2
EINECS: 262-017-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency