1,3-Diaminopropane-N,N'-diacetic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,3-Propylenediamine-N,N'-diacetic Acid
P1115-25G P1115-5G
TCIAP1115-25GEA 106 EUR
TCIAP1115-25G TCIAP1115-5G
1,3-Diaminopropane-N,N'-diacetic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Diaminopropane-N,N'-diacetic acid
Formula: C₇H₁₄N₂O₄
MW: 190,20 g/mol
Número MDL: MFCD00142534
Núm. CAS: 112041-05-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %