(S)-1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1118-25G P1118-5G
TCIAP1118-25GEA 682 EUR
TCIAP1118-25G TCIAP1118-5G
(S)-1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine
Formula: C₁₅H₁₇N
MW: 211.31 g/mol
Pto. de inflamación: 164°C
Número MDL: MFCD00221505
Núm. CAS: 30339-30-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %