Monobutyl phthalate ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(Butoxycarbonyl)benzoic acid, Butyl Hydrogen Phthalate, Phthalic Acid Monobutyl Ester
P1132-25G P1132-5G
TCIAP1132-25GEA 119 EUR
TCIAP1132-25G TCIAP1132-5G
Monobutyl phthalate ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Monobutyl phthalate
Formula: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Número MDL: MFCD00043498
Núm. CAS: 131-70-4
EINECS: 205-036-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C