2-Pentynyl chloride ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1141-25ML P1141-5ML
TCIAP1141-25MLEA 971 EUR
TCIAP1141-25ML TCIAP1141-5ML
2-Pentynyl chloride ≥96.0% (por GC)
2-Pentynyl chloride
Formula: C₅H₇Cl
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de inflamación: 25°C
Número MDL: MFCD00191678
Núm. CAS: 22592-15-0
EINECS: 245-112-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %