13-Fenil-1,4,7,10-tetraoxa-13-azaciclopentadecano ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
13-Phenyl-1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecane, N-Phenyl-13-aza-1,4,7,10-tetraoxacyclopentadecane, N-Phenylaza-15-crown 5-Ether
P1143-1G
P1143-5G
TCIAP1143-1GEA
74
EUR
TCIAP1143-1G
TCIAP1143-5G
13-Fenil-1,4,7,10-tetraoxa-13-azaciclopentadecano ≥96.0% (by GC, titration analysis)
13-Fenil-1,4,7,10-tetraoxa-13-azaciclopentadecano
Formula:
C₁₆H₂₅NO₄ MW: 295.37 g/mol |
Número MDL:
MFCD00040513 Núm. CAS: 66750-10-5 EINECS: 266-470-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 44.0 to 47.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |