Pentaethylene glycol monomethyl ether ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
mPEG5-Alcohol
P1159-1G
P1159-5G
TCIAP1159-1GEA
113
EUR
TCIAP1159-1G
TCIAP1159-5G
Pentaethylene glycol monomethyl ether ≥96.0% (por GC)
Pentaethylene glycol monomethyl ether
Formula:
C₁₁H₂₄O₆ MW: 252,31 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00045995 Núm. CAS: 23778-52-1 EINECS: 245-874-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |