Propionaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1166-1G P1166-10G
TCIAP1166-1GEA 22 EUR
TCIAP1166-1G TCIAP1166-10G
Propionaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Propionaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
Formula: C₉H₁₀N₄O₄
MW: 238,20 g/mol
Número MDL: MFCD00191484
Núm. CAS: 725-00-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 148.0 to 155.0 deg-C