Tri-p-tolyl phosphite
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tris(4-methylphenyl) Phosphite, Phosphorous Acid Tri-p-cresyl Ester, Tri-p-cresyl Phosphite, Phosphorous Acid Tris(4-methylphenyl) Ester, Phosphorous Acid Tri-p-tolyl Ester
P1175-25G P1175-500G
TCIAP1175-25GEA 16 EUR
TCIAP1175-25G TCIAP1175-500G
Tri-p-tolyl phosphite
Tri-p-tolyl phosphite
Formula: C₂₁H₂₁O₃P
MW: 352,37 g/mol
Pto. de inflamación: 217°C
Número MDL: MFCD00041909
Núm. CAS: 620-42-8
EINECS: 210-639-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %