1-[4-(2-Phenylethyl)benzyl]naphthalene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
P1181-1G
P1181-25G
TCIAP1181-1GEA
57
EUR
TCIAP1181-1G
TCIAP1181-25G
1-[4-(2-Phenylethyl)benzyl]naphthalene ≥98.0% (by HPLC)
1-[4-(2-Phenylethyl)benzyl]naphthalene
Formula:
C₂₅H₂₂ |
Número MDL:
MFCD00191572 Núm. CAS: 127833-53-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 64.0 to 68.0 deg-C |