O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)formaldoxime ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1190-1G P1190-100MG P1190-5G
TCIAP1190-1GEA 299 EUR
TCIAP1190-1G TCIAP1190-100MG TCIAP1190-5G
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)formaldoxime ≥98.0% (por GC)
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)formaldoxime
Formula: C₈H₄F₅NO
Número MDL: MFCD00191477
Núm. CAS: 86356-73-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 23.0 to 25.0 deg-C