N-(2-Pyridylmethyl)glycine ethyl ester ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1194-1G P1194-5G
TCIAP1194-1GEA 55 EUR
TCIAP1194-1G TCIAP1194-5G
N-(2-Pyridylmethyl)glycine ethyl ester ≥95.0% (por GC)
N-(2-Pyridylmethyl)glycine ethyl ester
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Número MDL: MFCD00191573
Núm. CAS: 62402-24-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %