Pyridine-2,3-dicarboxamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
P1215-25G P1215-5G
TCIAP1215-25GEA 351 EUR
TCIAP1215-25G TCIAP1215-5G
Pyridine-2,3-dicarboxamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Pyridine-2,3-dicarboxamide
Formula: C₇H₇N₃O₂
Número MDL: MFCD00191488
Núm. CAS: 4663-94-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %