Diethyl-2,6-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
P1240-25G
P1240-5G
TCIAP1240-25GEA
110
EUR
TCIAP1240-25G
TCIAP1240-5G
Diethyl-2,6-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Diethyl-2,6-pyridinedicarboxylate
Formula:
C₁₁H₁₃NO₄ Pto. Ebullición: 188°C |
Número MDL:
MFCD00033792 Núm. CAS: 15658-60-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 43.0 to 46.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |