(S)-(+)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1241-1G P1241-5G
TCIAP1241-1GEA 115 EUR
TCIAP1241-1G TCIAP1241-5G
(S)-(+)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(+)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine
Formula: C₉H₁₈N₂
MW: 154,26 g/mol
Pto. Ebullición: 84°C
Pto. de inflamación: 87°C
Número MDL: MFCD00013441
Núm. CAS: 51207-66-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +11.0 deg (C=2.4, EtOH)