Phenylthiophosphonic dichloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Phenylphosphonothioic Dichloride
P1245-25G P1245-500G
TCIAP1245-25GEA 30 EUR
TCIAP1245-25G TCIAP1245-500G
Phenylthiophosphonic dichloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Phenylthiophosphonic dichloride
Formula: C₆H₅Cl₂PS
MW: 211,04 g/mol
Pto. Ebullición: 270°C
Número MDL: MFCD00004916
Núm. CAS: 3497-00-5
EINECS: 222-494-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %