Tris(trimethylsilyl)phosphate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1248-25G P1248-5G
TCIAP1248-25GEA 190 EUR
TCIAP1248-25G TCIAP1248-5G
Tris(trimethylsilyl)phosphate ≥98.0% (por GC)
Tris(trimethylsilyl)phosphate
Formula: C₉H₂₇O₄PSi₃
Pto. Ebullición: 236°C
Pto. de inflamación: 24°C
Número MDL: MFCD00008267
Núm. CAS: 10497-05-9
EINECS: 234-028-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %