MES (ácido (β-(N-morfolino)etanosulfónico)), anhydrous 99, high_purity buffer solutions_suitable
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Ácido 2-morfolinoetanosulfónico
E183-100GEA 205 EUR
E183-100G E183-250G E183-500G
MES (ácido (β-(N-morfolino)etanosulfónico)), anhydrous 99, high_purity buffer solutions_suitable
Ácido β-morfolinoetanosulfónico (MES)
Formula: C₆H₁₃NO₄S
MW: 195.24 g/mol
Pto. de fusión: 316
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006181
Núm. CAS: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Índice Merck: 13,05929
Order Now
Resultados test especificaciones
Abs.@290 nm (20%, Water) (w/w) <0.05
Heavy Metals ≤10 ppm
pKa (20 °C) 5.9 – 6.3
Purity ≥99%
Solubility (10%, Water) Pass
Water (KF) ≤1%