Phenyl trimethylsilylmethyl sulphone ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P1250-1G
P1250-5G
TCIAP1250-1GEA
170
EUR
TCIAP1250-1G
TCIAP1250-5G
Phenyl trimethylsilylmethyl sulphone ≥95.0% (por GC)
Phenyl trimethylsilylmethyl sulphone
Formula:
C₁₀H₁₆O₂SSi |
Número MDL:
MFCD00012364 Núm. CAS: 17872-92-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 95.0 % |