Trihexyl phosphite ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Phosphorous Acid Trihexyl Ester
P1260-25G P1260-5G
TCIAP1260-25GEA 98 EUR
TCIAP1260-25G TCIAP1260-5G
Trihexyl phosphite ≥95.0% (por GC)
Trihexyl phosphite
Formula: C₁₈H₃₉O₃P
MW: 334,48 g/mol
Pto. Ebullición: 158°C
Número MDL: MFCD00015282
Núm. CAS: 6095-42-7
EINECS: 228-045-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %