Methyl-2-pyridylacetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Pyridineacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Pyridineacetate, Methyl 2-(pyridin-2-yl)acetate, 2-Pyridylacetic Acid Methyl Ester
P1268-25G P1268-5G
TCIAP1268-25GEA 192 EUR
TCIAP1268-25G TCIAP1268-5G
Methyl-2-pyridylacetate ≥97.0% (por GC)
Methyl-2-pyridylacetate
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Pto. Ebullición: 137°C
Número MDL: MFCD00006358
Núm. CAS: 1658-42-0
EINECS: 216-759-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %