9-Phenylxanthen-9-ol
Proveedor: TCI
Sinónimos: Antioxidant agent-15, 9-Phenyl-9H-xanthen-9-ol
P1269-25G P1269-5G
TCIAP1269-25GEA 709 EUR
TCIAP1269-25G TCIAP1269-5G
9-Phenylxanthen-9-ol
9-Phenylxanthen-9-ol
Formula: C₁₉H₁₄O₂
MW: 274.32 g/mol
Número MDL: MFCD00005058
Núm. CAS: 596-38-3
EINECS: 209-882-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %