Diallyl dicarbonate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Diallyl Pyrocarbonate, Pyrocarbonic Acid Diallyl Ester
P1277-1G P1277-5G
TCIAP1277-1GEA 52 EUR
TCIAP1277-1G TCIAP1277-5G
Diallyl dicarbonate ≥95.0% (por GC)
Diallyl dicarbonate
Formula: C₈H₁₀O₅
MW: 186,16 g/mol
Pto. de inflamación: 93°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077721
Núm. CAS: 115491-93-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %