Ácido (β-(N-morfolino)etanosulfónico) (MES)
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: Ácido 2-morfolinoetanosulfónico
A0689.0250 A0689.0500 A0689.1000
A0689.0250EA 217 EUR
A0689.0250 A0689.0500 A0689.1000
Ácido (β-(N-morfolino)etanosulfónico) (MES)
Ácido β-morfolinoetanosulfónico (MES)
Formula: C₆H₁₃NO₄S
Pto. de fusión: 316 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006181
Núm. CAS: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Índice Merck: 13,05929