Phenyl vinyl sulphide ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (Phenylthio)ethylene
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
P1287-25G P1287-5G
TCIAP1287-25GEA 285 EUR
TCIAP1287-25G TCIAP1287-5G
Phenyl vinyl sulphide ≥98.0% (por GC) estabilizado
Phenyl vinyl sulphide
Formula: C₈H₈S
MW: 136,21 g/mol
Pto. Ebullición: 78°C
Pto. de inflamación: 46°C
Número MDL: MFCD00009646
Núm. CAS: 1822-73-7
EINECS: 217-351-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %