3-Phenyl-2,4-pentanedione ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Phenylacetylacetone, 3-Phenylpentane-2,4-dione
P1297-1G P1297-5G
TCIAP1297-1GEA 115 EUR
TCIAP1297-1G TCIAP1297-5G
3-Phenyl-2,4-pentanedione ≥98.0% (por GC)
3-Phenyl-2,4-pentanedione
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Pto. Ebullición: 134°C
Número MDL: MFCD00048223
Núm. CAS: 5910-25-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency