1,4-Benzenediacrylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1309-1G P1309-5G
TCIAP1309-1GEA 16 EUR
TCIAP1309-1G TCIAP1309-5G
1,4-Benzenediacrylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,4-Benzenediacrylic acid
Formula: C₁₂H₁₀O₄
Pto. de fusión: 300°C
Número MDL: MFCD00002698
Núm. CAS: 16323-43-6
EINECS: 240-399-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %