γ-Phenyl-γ-butyrolactone ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
5-Phenyltetrahydrofuran-2-one
P1321-25G
P1321-5G
TCIAP1321-25GEA
358
EUR
TCIAP1321-25G
TCIAP1321-5G
γ-Phenyl-γ-butyrolactone ≥97.0% (por GC)
gamma-Phenyl-gamma-butyrolactone
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162,19 g/mol Pto. Ebullición: 306°C |
Número MDL:
MFCD00005398 Núm. CAS: 1008-76-0 EINECS: 213-761-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 34.0 to 38.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |