Methyl-5-phenylvalerate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1324-25G
P1324-5G
TCIAP1324-25GEA
351
EUR
TCIAP1324-25G
TCIAP1324-5G
Methyl-5-phenylvalerate ≥98.0% (por GC)
Methyl-5-phenylvalerate
Formula:
C₁₂H₁₆O₂ Pto. Ebullición: 173°C |
Número MDL:
MFCD00025896 Núm. CAS: 20620-59-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |