Methyl Phenylsulphonylacetate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1353-25G P1353-5G
TCIAP1353-25GEA 119 EUR
TCIAP1353-25G TCIAP1353-5G
Methyl Phenylsulphonylacetate ≥95.0% (por GC)
Methyl Phenylsulphonylacetate
Formula: C₉H₁₀O₄S
Pto. de inflamación: 78°C
Número MDL: MFCD00007555
Núm. CAS: 34097-60-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 95.0 %