Di-tert-amyldicarbonate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1356-25G P1356-5G
TCIAP1356-25GEA 362 EUR
TCIAP1356-25G TCIAP1356-5G
Di-tert-amyldicarbonate ≥95.0% (por GC)
Di-tert-amyldicarbonate
Formula: C₁₂H₂₂O₅
Pto. Ebullición: 71°C
Pto. de inflamación: 104°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00038320
Núm. CAS: 68835-89-2
EINECS: 272-436-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %