5-Phenoxyvaleric acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1357-5G P1357-1G
TCIAP1357-5GEA 415 EUR
TCIAP1357-5G TCIAP1357-1G
5-Phenoxyvaleric acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-Phenoxyvaleric acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 165°C
Número MDL: MFCD02093487
Núm. CAS: 7170-40-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity