2-Phenylthiomethylbenzoic acid
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Phenylmercaptomethylbenzoic Acid
P1360-25G P1360-5G
TCIAP1360-25GEA 261 EUR
TCIAP1360-25G TCIAP1360-5G
2-Phenylthiomethylbenzoic acid
2-Phenylthiomethylbenzoic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₂S
MW: 244.31 g/mol
Número MDL: MFCD00089444
Núm. CAS: 1699-03-2
EINECS: 216-922-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency