ɑ-Pinene oxide ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P1362-25ML P1362-250ML
TCIAP1362-25MLEA 29 EUR
TCIAP1362-25ML TCIAP1362-250ML
ɑ-Pinene oxide ≥95.0% (por GC)
alpha-Pinene oxide
Formula: C₁₀H₁₆O
Pto. de inflamación: 66°C
Número MDL: MFCD00066955
Núm. CAS: 1686-14-2
EINECS: 216-869-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %