Pentamethylenebis[4-(10,15,20-triphenylporphyrin-5-yl)benzoate]dizinc(II) ≥97.0% (by HPLC) reagent for application of the exciton chirality method
Proveedor: TCI
P1364-10MG
P1364-100MG
TCIAP1364-10MGEA
90
EUR
TCIAP1364-10MG
TCIAP1364-100MG
Pentamethylenebis[4-(10,15,20-triphenylporphyrin-5-yl)benzoate]dizinc(II) ≥97.0% (by HPLC) reagent for application of the exciton chirality method
Pentamethylenebis[4-(10,15,20-triphenylporphyrin-5-yl)benzoate]dizinc(II)
Formula:
C₉₅H₆₄N₈O₄Zn₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02093489 Núm. CAS: 210769-64-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark purple powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |