(1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)propan-1-ol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (1S,2R)-N,N-Tetramethylenenorephedrine
P1375-1G P1375-5G
TCIAP1375-1GEA 46 EUR
TCIAP1375-1G TCIAP1375-5G
(1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)propan-1-ol ≥97.0% (por GC)
(1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)propan-1-ol
Formula: C₁₃H₁₉NO
MW: 205,30 g/mol
Número MDL: MFCD02093492
Núm. CAS: 123620-80-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 42.0 to 48.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -16.0 deg (C=2, CHCl3)