L-Prolinamide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-Pro-NH₂, (S)-2-Pyrrolidinecarboxamide, H-Pro-NH2
P1382-25G P1382-5G P1382-1G
TCIAP1382-25GEA 78 EUR
TCIAP1382-25G TCIAP1382-5G TCIAP1382-1G
L-Prolinamide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
L-Prolinamide
Formula: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Pto. de fusión: 99°C
Número MDL: MFCD00005253
Núm. CAS: 7531-52-4
EINECS: 231-397-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24ecccf359e003aac337c4b02c564a05461a05d3&vid=24ecccf359e003aac337c4b02c564a05461a05d3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -103.0 to -109.0 deg (C=2, EtOH)