Ácido (β-(N-morfolino)etanosulfónico) (MES) ≥99% (by titrimetric analysis on dry substance), ULTROL®, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
475893-1 475893-100
475893-1EA 768 EUR
475893-1 475893-100
Ácido (β-(N-morfolino)etanosulfónico) (MES) ≥99% (by titrimetric analysis on dry substance), ULTROL®, Millipore®
Ácido β-morfolinoetanosulfónico (MES)
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 5.5 – 6.5, has a pKa of 6.10 at 25 °C.
  • Hygroscopic
Formula: C₆H₁₃NO₄S
MW: 195,24 g/mol
Pto. de fusión: 316 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006181
Núm. CAS: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Índice Merck: 13,05929