1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)dibromide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,1'-(p-Xylylene)bis(4,4'-bipyridinium) Dibromide
P1405-1G P1405-100MG
TCIAP1405-1GEA 502 EUR
TCIAP1405-1G TCIAP1405-100MG
1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)dibromide ≥98.0% (by HPLC)
1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)dibromide
Formula: C₂₈H₂₄Br₂N₄
MW: 576,34 g/mol
Número MDL: MFCD03844804
Núm. CAS: 106867-97-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %