1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,1'-(p-Xylylene)bis(4,4'-bipyridinium) Bis(hexafluorophosphate)
P1407-1G P1407-100MG
TCIAP1407-1GEA 594 EUR
TCIAP1407-1G TCIAP1407-100MG
1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate)
Formula: C₂₈H₂₄F₁₂N₄P₂
MW: 706,46 g/mol
Número MDL: MFCD02063876
Núm. CAS: 108861-20-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %