Tri-o-tolyl phosphite ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Tri-o-cresyl Phosphite, Phosphorous Acid Tri-o-cresyl Ester, Phosphorous Acid Tris(2-methylphenyl) Ester, Tris(2-methylphenyl) Phosphite, Phosphorous Acid Tri-o-tolyl Ester
P1416-1G
P1416-5G
TCIAP1416-1GEA
57
EUR
TCIAP1416-1G
TCIAP1416-5G
Tri-o-tolyl phosphite ≥97.0% (por GC)
Tri-o-tolyl phosphite
Formula:
C₂₁H₂₁O₃P MW: 352.37 g/mol Pto. Ebullición: 238°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00014911 Núm. CAS: 2622-08-4 EINECS: 220-068-7 |
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 97.0 % |