2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol ≥90.0% (by NMR)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxane, 1,3-O-Benzylideneglycerol
P1422-1G P1422-5G P1422-25G
TCIAP1422-1GEA 94 EUR
TCIAP1422-1G TCIAP1422-5G TCIAP1422-25G
2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol ≥90.0% (by NMR)
2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00047504
Núm. CAS: 1708-40-3
EINECS: 216-963-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=364205b7e5c33ebe11d36eacf876077669c32ea1&vid=364205b7e5c33ebe11d36eacf876077669c32ea1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (NMR) min. 90.0 atom%
Melting point 80.0 to 85.0 deg-C