Pentaethylene glycol monobenzyl ether ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
BnO-PEG5-OH, 2-[2-[2-[2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol, 1-Phenyl-2,5,8,11,14-pentaoxahexadecan-16-ol
P1435-1G
P1435-5G
TCIAP1435-1GEA
128
EUR
TCIAP1435-1G
TCIAP1435-5G
Pentaethylene glycol monobenzyl ether ≥95.0% (por GC)
Pentaethylene glycol monobenzyl ether
Formula:
C₁₇H₂₈O₆ MW: 328.41 g/mol |
Número MDL:
MFCD06797154 Núm. CAS: 57671-28-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |