4-Phenylethynylphthalic anhydride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P1437-25G
P1437-5G
TCIAP1437-25GEA
368
EUR
TCIAP1437-25G
TCIAP1437-5G
4-Phenylethynylphthalic anhydride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Phenylethynylphthalic anhydride
Formula:
C₁₆H₈O₃ |
Número MDL:
MFCD01862632 Núm. CAS: 119389-05-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Morpholine Method) | min. 98.0 % |
Melting point | 149.0 to 154.0 deg-C |