Potassium bis(1-pyrazolyl)borohydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Potassium Dihydrobis(1-pyrazolyl)borate
P1439-1G P1439-5G
TCIAP1439-1GEA 55 EUR
TCIAP1439-1G TCIAP1439-5G
Potassium bis(1-pyrazolyl)borohydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Potassium bis(1-pyrazolyl)borohydride
Formula: C₆H₈BKN₄
MW: 186.07 g/mol
Número MDL: MFCD00058739
Núm. CAS: 18583-59-0
UN: 2813
ADR: 4.3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C