Potassium tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borohydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Potassium Hydrotris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borate, Potassium hydrotris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borate
P1441-25G P1441-5G
TCIAP1441-25GEA 380 EUR
TCIAP1441-25G TCIAP1441-5G
Potassium tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borohydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Potassium tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borohydride
Formula: C₁₅H₂₂BKN₆
MW: 336,29 g/mol
Número MDL: MFCD00040342
Núm. CAS: 17567-17-8
UN: 2813
ADR: 4.3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %