4-Phenyl-1-cyclohexene ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1445-1G P1445-5G
TCIAP1445-1GEA 171 EUR
TCIAP1445-1G TCIAP1445-5G
4-Phenyl-1-cyclohexene ≥96.0% (por GC)
4-Phenyl-1-cyclohexene
Formula: C₁₂H₁₄
Pto. Ebullición: 235°C
Número MDL: MFCD00049188
Núm. CAS: 4994-16-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d16450906a9684fe14268dbeedff1fd1f16b0ff&vid=9d16450906a9684fe14268dbeedff1fd1f16b0ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %