1-Pyrenecarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1448-1G P1448-5G
TCIAP1448-1GEA 19 EUR
TCIAP1448-1G TCIAP1448-5G
1-Pyrenecarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
1-Pyrenecarboxaldehyde
Formula: C₁₇H₁₀O
Número MDL: MFCD00004139
Núm. CAS: 3029-19-4
EINECS: 221-196-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C