4H-Pyran-4-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: gamma-Pyrone
P1450-1G P1450-5G
TCIAP1450-1GEA 111 EUR
TCIAP1450-1G TCIAP1450-5G
4H-Pyran-4-one ≥98.0% (por GC)
4H-Pyran-4-one
Formula: C₅H₄O₂
MW: 96,09 g/mol
Pto. Ebullición: 215°C
Pto. de fusión: 32°C
Número MDL: MFCD00006576
Núm. CAS: 108-97-4
EINECS: 203-634-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %